Stampa…
Acetil acetone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: ACAC
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 16 EUR
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
Acetil acetone ≥99.0% (by GC)
Acetil acetone
Formula: CH₃COCH₂COCH₃
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: –23°C
Densità: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008787
CAS Number: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %