Stampa…
4-Hydroxybutanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0584-25ML H0584-500ML H0584-100ML
TCIAH0584-25MLEA 42 EUR
TCIAH0584-25ML TCIAH0584-500ML TCIAH0584-100ML
4-Hydroxybutanone ≥95.0% (by GC)
4-Hydroxybutanone
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 170°C
Flash Pt: 89°C
MDL Number: MFCD00059005
CAS Number: 590-90-9
EINECS: 209-693-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24618134bb75112a51ce0d0f8b3860df9009f063&vid=33a48598f5f0dffa030750cb1854e31c4cac18e1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %