1,1-Dimethoxyacetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
P1264-25ML
P1264-500ML
P1264-100ML
TCIAP1264-25MLEA
17
EUR
TCIAP1264-25ML
TCIAP1264-500ML
TCIAP1264-100ML
1,1-Dimethoxyacetone ≥97.0% (by GC)
1,1-Dimethoxyacetone
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 141°C Punto di fusione: –57 °C Densità: 1,0041 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00008758 CAS Number: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |