Stampa…
8-Pentadecanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Diheptyl ketone, Caprylone
D1545-25G D1545-5G
TCIAD1545-25GEA 269 EUR
TCIAD1545-25G TCIAD1545-5G
8-Pentadecanone ≥99.0% (by GC)
8-Pentadecanone
Formula: C₁₅H₃₀O
Peso molecolare: 226,4 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: 43 °C
Densità: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009555
CAS Number: 818-23-5
EINECS: 212-450-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2ba9e2520d049e869a80999c107f368c7fcfc4&vid=699075ec0924be436a2476b40c3ad6d2a8bdc8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C