Stampa…
6-Undecanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Dipentyl ketone, Diamyl ketone, Undecan-6-one
U0043-25ML U0043-100ML
TCIAU0043-25MLEA 52 EUR
TCIAU0043-25ML TCIAU0043-100ML
6-Undecanone ≥98.0% (by GC)
6-Undecanone
Formula: C₁₁H₂₂O
Peso molecolare: 170,3 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 15,5 °C
Densità: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009516
CAS Number: 927-49-1
EINECS: 213-150-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&vid=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %