Stampa…
5-Nonanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0294-25ML N0294-500ML N0294-100ML
TCIAN0294-25MLEA 24 EUR
TCIAN0294-25ML TCIAN0294-500ML TCIAN0294-100ML
5-Nonanone ≥98.0% (by GC)
5-Nonanone
Formula: C₉H₁₈O
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009484
CAS Number: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c984c80f53f3ab0bc81da7144a59fee087293af9&vid=bcf8c9c63d239b299a105ba84324614e013e726c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %