Stampa…
4-Eptanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0039-25ML H0039-500ML
TCIAH0039-25MLEA 18 EUR
TCIAH0039-25ML TCIAH0039-500ML
4-Eptanone ≥97.0% (by GC)
4-Eptanone
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009403
CAS Number: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97591482d39f80dbdbd4ead24cf735cc1299dd59&vid=85df453d64f3dcb378ae230a81ec34d9057087c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %