Stampa…
3-Pentanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Diethyl ketone
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 16 EUR
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanone ≥98.0% (by GC)
3-Pentanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009320
CAS Number: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %