Stampa…
3-Esanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 89 EUR
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Esanone ≥98.0% (by GC)
3-Esanone
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –55,4 °C
Densità: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 14°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009402
CAS Number: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %