Stampa…
2-Octanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0038-25ML O0038-500ML
TCIAO0038-25MLEA 16 EUR
TCIAO0038-25ML TCIAO0038-500ML
2-Octanone ≥98.0% (by GC)
2-Octanone
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,8171 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009540
CAS Number: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6d96056510e16ff2dfaba8cf13358f6806b1743&vid=ba7c09bd45b085d0d6cb616161ba1c3d0921d9b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %