Stampa…
2-Esanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 23 EUR
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Esanone ≥98.0% (by GC)
2-Esanone
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 127°C
Punto di fusione: -57°C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009482
CAS Number: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %