Stampa…
10-Nonadecanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Caprinone, Dinonyl ketone
N0658-25G N0658-5G
TCIAN0658-25GEA 314 EUR
TCIAN0658-25G TCIAN0658-5G
10-Nonadecanone ≥97.0% (by GC)
10-Nonadecanone
Formula: C₁₉H₃₈O
Peso molecolare: 282,51 g/mol
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: 57 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009584
CAS Number: 504-57-4
EINECS: 207-994-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72d00eaff15c0cdfae5f86e28d1985ecd212926f&vid=1b7fc4b04453d4d9ebd7fb83fc3abbb492a31b9a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity