Stampa…
3-tert-Butyltoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B0967-1G B0967-5G
TCIAB0967-1GEA 144 EUR
TCIAB0967-1G TCIAB0967-5G
3-tert-Butyltoluene ≥98.0% (by GC)
3-tert-Butyltoluene
Formula: C₁₁H₁₆
Peso molecolare: 148,25 g/mol
Punto di ebollizione: 189°C
Punto di fusione: –41°C
MDL Number: MFCD00059210
CAS Number: 1075-38-3
UN: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&vid=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %