Stampa…

Coronene ≥80.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI

Synonyms: Hexabenzobenzene

C0386-1G C0386-5G
TCIAC0386-1GEA 103 EUR
TCIAC0386-1G TCIAC0386-5G
Coronene ≥80.0% (by HPLC)
Coronene
Formula: C₂₄H₁₂
Peso molecolare: 300.36 g/mol
Punto di ebollizione: 525°C
Punto di fusione: 440°C
MDL Number: MFCD00004134
CAS Number: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Merck Index: 14,02536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a56f09eb6369d4f43d33169d6ca657637a64c42c&vid=a56f09eb6369d4f43d33169d6ca657637a64c42c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR