Stampa…
Methyl benzenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0033-25ML B0033-500ML B0033-100ML
TCIAB0033-25MLEA 22 EUR
TCIAB0033-25ML TCIAB0033-500ML TCIAB0033-100ML
Methyl benzenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Methyl benzenesulphonate
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,2 g/mol
Punto di ebollizione: 280°C
Punto di fusione: 4,5 °C
Densità: 1,2889 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 143°C
MDL Number: MFCD00014737
CAS Number: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&vid=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %