Stampa…
1-Octanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0150-25G O0150-500G
TCIAO0150-25GEA 45 EUR
TCIAO0150-25G TCIAO0150-500G
1-Octanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1-Octanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₁₇ClO₂S
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: 14,6 °C
Densità: 1,087 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014729
CAS Number: 7795-95-1
EINECS: 232-249-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&vid=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %