Stampa…

1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

T0480-25G T0480-500G
TCIAT0480-25GEA 16 EUR
TCIAT0480-25G TCIAT0480-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98.0% (by GC)
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 149°C
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004694
CAS Number: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&vid=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR