Stampa…
(-)-1,4-Dithio-L-threitol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: L-DTT
D1589-1G D1589-5G
TCIAD1589-1GEA 190 EUR
TCIAD1589-1G TCIAD1589-5G
(-)-1,4-Dithio-L-threitol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
(-)-1,4-Dithio-L-threitol
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064305
CAS Number: 16096-97-2
EINECS: 240-263-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0928a6c002e9d4059a004c47187253096555f125&vid=0928a6c002e9d4059a004c47187253096555f125&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=2.5, MeOH)