Stampa…
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Nitrobenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-nitro-1H-benzimidazole
M1325-25G M1325-5G
TCIAM1325-25GEA 488 EUR
TCIAM1325-25G TCIAM1325-5G
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Formula: C₇H₅N₃O₂S
Peso molecolare: 195,2 g/mol
Punto di fusione: 285…287 °C
MDL Number: MFCD00804727
CAS Number: 6325-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b42ac5c79705245282520bcf5a7a024a0a06f0f1&vid=b42ac5c79705245282520bcf5a7a024a0a06f0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%