Stampa…
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-5-nitropyridin-2-ol, 3-Methyl-5-nitropyridin-2(1H)-one, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine
H1173-25G H1173-5G
TCIAH1173-25GEA 205 EUR
TCIAH1173-25G TCIAH1173-5G
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 229°C
MDL Number: MFCD03095073
CAS Number: 21901-34-8
EINECS: 244-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&vid=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %