Stampa…

Etilendiammina monoidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

E0081-25ML E0081-500ML
TCIAE0081-25MLEA 20 EUR
TCIAE0081-25ML TCIAE0081-500ML
Etilendiammina monoidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Etilendiammina monoidrato
Formula: C₂H₈N₂·1H₂O
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: 10°C
Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149563
CAS Number: 6780-13-8
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&vid=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 22.0 to 24.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR