Stampa…
2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo ≥80.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: DMP-30®
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 16 EUR
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo ≥80.0% (by GC)
2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo
Formula: C₁₅H₂₇N₃O
Peso molecolare: 265,4 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Densità: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008330
CAS Number: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %