Stampa…
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
B1868-25G B1868-5G
TCIAB1868-25GEA 195 EUR
TCIAB1868-25G TCIAB1868-5G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Formula: C₈H₃F₆I
Peso molecolare: 340,01 g/mol
Punto di ebollizione: 172°C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00040837
CAS Number: 328-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&vid=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %