Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
N0810-1G N0810-5G N0810-25G
TCIAN0810-1GEA 47 EUR
TCIAN0810-1G TCIAN0810-5G TCIAN0810-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formula: C₅H₃F₉O
Punto di ebollizione: 111°C
MDL Number: MFCD00236714
CAS Number: 355-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&vid=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %