Stampa…
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T2771-25G T2771-5G
TCIAT2771-25GEA 162 EUR
TCIAT2771-25G TCIAT2771-5G
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide ≥98.0% (by HPLC)
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Formula: C₈H₆F₃NS
Peso molecolare: 205,2 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135 °C
MDL Number: MFCD00051806
CAS Number: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&vid=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C