Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T0810-25G
T0810-500G
T0810-100G
TCIAT0810-25GEA
47
EUR
TCIAT0810-25G
TCIAT0810-500G
TCIAT0810-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula:
C₆H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 132°C Punto di fusione: –39 °C Densità: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C) Flash Pt: 39°C |
MDL Number:
MFCD00000424 CAS Number: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...