Stampa…
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G B1949-5G
TCIAB1949-25GEA 75 EUR
TCIAB1949-25G TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₆F₆O
Punto di ebollizione: 95 °C (15 -rr)
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00009910
CAS Number: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&vid=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %