Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1804-1G T1804-5G
TCIAT1804-1GEA 22 EUR
TCIAT1804-1G TCIAT1804-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061240
CAS Number: 49561-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&vid=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %