Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G T2367-5G
TCIAT2367-25GEA 86 EUR
TCIAT2367-25G TCIAT2367-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00001913
CAS Number: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&vid=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %