Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethyl)benzene
T2366-25G T2366-5G
TCIAT2366-25GEA 116 EUR
TCIAT2366-25G TCIAT2366-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Punto di fusione: 29…30 °C
MDL Number: MFCD00001903
CAS Number: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&vid=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %