Stampa…
2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-2-fluoropyridine
C2538-25G C2538-5G
TCIAC2538-25GEA 210 EUR
TCIAC2538-25G TCIAC2538-5G
2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,1 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…30,5 °C
MDL Number: MFCD03095082
CAS Number: 3939-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&vid=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %