Stampa…
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
F0428-1G F0428-5G
TCIAF0428-1GEA 25 EUR
TCIAF0428-1G TCIAF0428-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00143458
CAS Number: 19415-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&vid=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency