Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
T2765-1G T2765-5G
TCIAT2765-1GEA 24 EUR
TCIAT2765-1G TCIAT2765-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136,08 g/mol
Punto di ebollizione: 98°C
MDL Number: MFCD00115018
CAS Number: 20154-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&vid=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C