Stampa…

Diphenyl carbonate ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

C0043-25G C0043-500G
TCIAC0043-25GEA 17 EUR
TCIAC0043-25G TCIAC0043-500G
Diphenyl carbonate ≥99.0% (by GC)
Diphenyl carbonate
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003037
CAS Number: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07278
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&vid=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR