Stampa…
Acido metossiacetico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0827-25G M0827-500G
TCIAM0827-25GEA 16 EUR
TCIAM0827-25G TCIAM0827-500G
Acido metossiacetico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Acido metossiacetico
Formula: C₃H₆O₃
Punto di ebollizione: 204°C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125°C
MDL Number: MFCD00004308
CAS Number: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&vid=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %