Stampa…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 17 EUR
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (by GC)
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 176.21 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Punto di fusione: -25
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00041928
CAS Number: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %