Stampa…
Methyl methoxyacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0863-25ML M0863-500ML
TCIAM0863-25MLEA 17 EUR
TCIAM0863-25ML TCIAM0863-500ML
Methyl methoxyacetate ≥97.0% (by GC)
Methyl methoxyacetate
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 132°C
Densità: 1,0579 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00008451
CAS Number: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&vid=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %