Ethyl-3-phenylpropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 248°C Densità: 1,0343 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00009206 CAS Number: 2021-28-5 EINECS: 217-966-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |