Stampa…
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1075-25G P1075-5G
TCIAP1075-25GEA 154 EUR
TCIAP1075-25G TCIAP1075-5G
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: 86…90 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006359
CAS Number: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %