Stampa…
3-Nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
N0321-25G N0321-500G
TCIAN0321-25GEA 40 EUR
TCIAN0321-25G TCIAN0321-500G
3-Nitrobenzamide ≥98.0% (by GC)
3-Nitrobenzamide
Formula: C₇H₆N₂O₃
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140 °C
MDL Number: MFCD00007984
CAS Number: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&vid=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency