Stampa…
N,N-Dimethylbenzamide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0256-25G D0256-500G D0256-100G
TCIAD0256-25GEA 31 EUR
TCIAD0256-25G TCIAD0256-500G TCIAD0256-100G
N,N-Dimethylbenzamide ≥99.0% (by GC)
N,N-Dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…42 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (23 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008320
CAS Number: 611-74-5
EINECS: 210-279-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&vid=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C