Hydrocortisone ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
H0533-25G
H0533-1G
TCIAH0533-25GEA
240
EUR
TCIAH0533-25G
TCIAH0533-1G
Hydrocortisone ≥98.0% (by HPLC)
Hydrocortisone
Formula:
C₂₁H₃₀O₅ Peso molecolare: 362,47 g/mol Punto di ebollizione: 567 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 202…204 °C Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011654 CAS Number: 50-23-7 EINECS: 200-020-1 Merck Index: 14,04787 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +150 to +156 deg (C=1, Dioxane) |
Solubility in hot Dioxane | almost transparency |