Stampa…
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2099-1G D2099-25G D2099-5G
TCIAD2099-1GEA 26 EUR
TCIAD2099-1G TCIAD2099-25G TCIAD2099-5G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula: C₆H₆O₄
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55 °C
MDL Number: MFCD00101316
CAS Number: 5222-73-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&vid=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C