Stampa…
Luteolin ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
T2682-1G T2682-5G
TCIAT2682-1GEA 155 EUR
TCIAT2682-1G TCIAT2682-5G
Luteolin ≥98.0% (by HPLC)
Luteolin
Formula: C₁₅H₁₀O₆
Peso molecolare: 286,24 g/mol
Punto di fusione: 330°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00017309
CAS Number: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,05614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&vid=9430201f735f862de57758d4d99d135ed5745713&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %