Stampa…

2-Acetyl-1-naphthol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone

H0935-100G H0935-25G
TCIAH0935-100GEA 512 EUR
TCIAH0935-100G TCIAH0935-25G
2-Acetyl-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-naphthol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 110 - 115 °C (0,5 -rr)
Punto di fusione: 325 °C
MDL Number: MFCD00003963
CAS Number: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&vid=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR