Stampa…
6-Hydroxyflavone ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
H0851-1G H0851-5G
TCIAH0851-1GEA 34 EUR
TCIAH0851-1G TCIAH0851-5G
6-Hydroxyflavone ≥98.0% (by HPLC)
6-Hydroxyflavone
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 238,24 g/mol
Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 239 °C
MDL Number: MFCD00017329
CAS Number: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b554849ab567b3175a594003f452ef98933f936&vid=2b554849ab567b3175a594003f452ef98933f936&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency