Stampa…
7-Hydroxyflavone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0852-1G H0852-5G
TCIAH0852-1GEA 34 EUR
TCIAH0852-1G TCIAH0852-5G
7-Hydroxyflavone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
7-Hydroxyflavone
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 244…244,5 °C
MDL Number: MFCD00006835
CAS Number: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&vid=0d05d24e7a8c650236db9459b4a4ceb5bfec4b06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %