Stampa…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2666-25G D2666-5G
TCIAD2666-25GEA 244 EUR
TCIAD2666-25G TCIAD2666-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…120 °C
MDL Number: MFCD00008748
CAS Number: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&vid=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency