4-(Dimethylamino)benzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₅NO Punto di ebollizione: 250°C Punto di fusione: 97…98 °C |
MDL Number:
MFCD00008311 CAS Number: 530-44-9 EINECS: 208-478-4 Merck Index: 14,03233 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |