Ethyl-2-methylacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 185°C Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C) Flash Pt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00009164 CAS Number: 609-14-3 EINECS: 210-179-9 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...